제품명
TSKgel® Guard Column for 55 mm ID TSKgel® Phenyl-5PW Column, 20 μm particle size, pk of 1 ea
material
stainless steel column
포장
pk of 1 ea
제조업체/상표
Tosoh 07936
컬럼 길이 × I.D.
5 cm × 45 mm
Matrix
polymeric particle platform
기질 활성군
Phenyl-5PW phase
입자 크기
20 μm
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.