product name
TSKgel® Phenyl-5PW Guardgel Kit, phase phenyl, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 20 μm particle size
material
PEEK
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh Phenyl-5PW, 07652
파라미터
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
10-50 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
2.5 cm × 6 mm
기질
polymer particle platform
기질 활성군
phenyl phase
입자 크기
20 μm
공극 크기
1000 Å
작동 pH
2-12
분리 기술
hydrophobic interaction (HIC)
일반 설명
TSKgel Guardgel kits contain:
- 5 mL Guardgel packing material
- Column holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
- Column, 25 mm x 9.5 mm OD x 6 mm ID, 2 μm frit at 10 mm depth, 1/16" exit
- 2 Replacement frits
- Capillary tubing, 5 cm x 1/16" OD x 0.01" ID
- Nuts and ferrules, 10-32 threads for 1/16" tubing, 2 each
- All hardware is 316 stainless steel
물리적 형태
Shipped in water.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
102.2 °F
Flash Point (°C)
39 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.