product name
TSKgel® CM-SW Guardgel Kit, phase carboxymethyl, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 10 μm particle size
material
PEEK
제품 라인
TSKgel®
특징
counter ion Na+
제조업체/상표
Tosoh CM-SW, 07650
파라미터
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
10-45 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
2.5 cm × 6 mm
기질
silica particle platform
기질 활성군
carboxymethyl phase
입자 크기
10 μm
공극 크기
250 Å
작동 pH
2.0-7.5
분리 기술
cation exchange
일반 설명
TSKgel Guardgel kits contain:
Dimensions for Guardgel kits for 21.5 mm ID columns:
- 5 mL Guardgel packing material
- Column holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
- Column, 25 mm x 9.5 mm OD x 6 mm ID, 2 μm frit at 10 mm depth, 1/16" exit
- 2 Replacement frits
- Capillary tubing, 5 cm x 1/16" OD x 0.01" ID
- Nuts and ferrules, 10-32 threads for 1/16" tubing, 2 each
- All hardware is 316 stainless steel
Dimensions for Guardgel kits for 21.5 mm ID columns:
- Column, 35 mm x 12.75 mm OD x 10 mm ID, 10 μm frit at 20mm depth, 1/16"
- Capillary tubing, 5 cm x 1/16" OD x 0.02" ID
물리적 형태
Shipped in methanol.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
102.2 °F
Flash Point (°C)
39 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.