주요 문서
807644
TSKgel® SP-SW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, sulfonic acid phase
동의어(들):
TSKgel® Cation Exchange HPLC Guard Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® SP-SW Guardgel Kit, phase sulfonic acid, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 5 μm particle size
material
PEEK
Agency
suitable for USP L52
suitable for USP L9
제품 라인
TSKgel®
특징
counter ion Na+
제조업체/상표
Tosoh SP-2SW, 07644
파라미터
0-100% organic solvent
10-45 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
2.5 cm × 6 mm
기질
silica particle platform
기질 활성군
sulfonic acid phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
125 Å
작동 pH
2.0-7.5
분리 기술
cation exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel Guardgel kits contain:
  • 5 mL Guardgel packing material
  • Column holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 25 mm x 9.5 mm OD x 6 mm ID, 2 μm frit at 10 mm depth, 1/16"" exit
  • 2 Replacement frits
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16"" OD x 0.01"" ID
  • Nuts and ferrules, 10-32 threads for 1/16"" tubing, 2 each
  • All hardware is 316 stainless steel
Dimensions for Guardgel kits for 21.5 mm ID columns:
  • Column, 35 mm x 12.75 mm OD x 10 mm ID, 10 μm frit at 20mm depth, 1/16""
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16"" OD x 0.02"" ID
물리적 형태
Shipped in methanol.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)