product name
TSKgel® ODS-120T HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh ODS-120T, 07637
라벨링 범위
22% Carbon, multilayer, encapped
파라미터
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
150 bar max. pressure
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 4.6 mm
표면적
200 m2/g
기질
silica particle platform
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
150 Å pore diameter
작동 pH
2.0-7.5
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel ODS-120T columns use a 150Å pore size silica base support. The silica′s exclusion limit of 10,000 Da makes them a good choice for the reversed phase chromatography of peptides, small proteins, and small molecular weight compounds in organic and environmental samples. The columns are endcapped with trimethyl silane groups to improve the peak shape of negatively charged analytes. Bonded phase pore size is indicated by the number in the product description, in this case TSKgel ODS-120T has 120Å nominal pore size.
물리적 형태
Shipped in 70% methanol - 30% water.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.