주요 문서
806172
TSKgel® ODS-120A (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 21.5 mm, C18 (octadecyl) phase
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
product name
TSKgel® ODS-120A HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 10 μm particle size
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 06172
라벨링 범위
20% Carbon, multilayer, not encapped
파라미터
0-100% organic solvent
0-45 °C temperature
12 mL/min flow rate
60 bar max. pressure
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
30 cm × 21.5 mm
기질
spherical silica
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
10 μm
공극 크기
150 Å
작동 pH
2.0-7.5
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel® ODS-120A columns contain 150Å pore size silica particles. The exclusion limit of 10,000 Da makes TSKgel ODS-120A columns a good choice for the reversed phase chromatography of peptides, small proteins, and environmental samples such as poly-aromatic hydrocarbons. The "A" in the product description signifies that the material is not endcapped. For charged samples, the endcapped TSKgel ODS-120T column is a more suitable alternative.
물리적 형태
Shipped in 70% methanol - 30% water.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)