제품명
TSKgel® G2000SW HPLC Column, phase diol, L × I.D. 60 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 05102
파라미터
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
40 bar max. pressure
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
60 cm × 7.5 mm
Matrix
spherical silica
기질 활성군
diol phase
입자 크기
10 μm
공극 크기
125 Å
작동 pH
2.5-7.5
분리 기술
size exclusion (SEC)
일반 설명
As the first generation of silica-based SEC columns, TSKgel G2000SW provides excellent separation of peptides and proteins with molecular weights up to 100,000 Da.TSKgel G2000SW columns start at 10μm for analytical columns and also scale to 13 and 20μm in columns up to 55mm ID for preparative purifications.
물리적 형태
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 mol/L Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가아드 컬럼
분석 컬럼
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.