기술
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
검사 파라미터
SPME fiber: polydimethylsiloxane, 100 μm film (57300-U)
extraction: headspace, 5 min, 80 °C (with sample stirring)
desorption process: 5 min, 250 °C
desorption temp.: -50 °C w/liquid CO2
column: 100% methyl polysiloxane, 50 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (Supelco equivalent, Equity-1, 28047-U)
oven: 35 °C to 240 °C at 3 °C/min
inj. temp.: split, 250 °C
detector: MSD, scan m/z = 29-350 AMU
carrier gas: helium, 0.5 mL/min
sample: 0.5 g shampoo base with 1% fragrance test mix, diluted 1:1 with NaCl/water in a 10 mL vial
적합성
application for SPME
응용 분야
cleaning products
cosmetics
personal care
분석물
설명
Menthol
Methyl salicylate
Eugenol
(R)-(+)-Limonene, purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Benzyl acetate
Myrcene
Linalool
Linalyl acetate
Benzyl salicylate
Citronellol
(±)-Citronellal
(−)−α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG
α-Hexylcinnamaldehyde, ≥95%, stabilized, FG
모두 보기 (13)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.