기술
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
검사 파라미터
sample/matrix: 1 mL urine (1 μg each analyte + 50 μL 5 M NaOH) in 7.5 mL vial
SPME fiber: polydimethylsiloxane, 100 μm (57300-U)
extraction: headspace, 15 min, 100 °C (sample incubated 30 min)
desorption process: 3 min, 280 °C
column: 100% methyl polysiloxane, 30 m × 0.32 mm I.D., 0.25 μm (Supelco equivalent, Equity-1, 28055-U)
oven: 100 °C to 300 °C at 20 °C/min
inj. temp.: splitless (splitter opened after 1 min), 280 °C
detector: FID, 280 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec
적합성
application for SPME
응용 분야
clinical
forensics and toxicology
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.