기술
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
검사 파라미터
sample/matrix: 4 mL (water + 100ng/mL each analyte 1g/mL NaCl), pH 2, in 4.6 mL vial
SPME fiber: polyacrylate, 85 μm (57304)
extraction: immersion, ambient temp., 50 min (constant stirring)
desorption process: 5 min, 230 °C
column: 5% phenyl polysiloxane, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (Supelco equivalent, SLB-5ms, 28471-U)
oven: 40 °C (5 min) to 100 °C at 30 °C/min, to 275 °C at 5 °C/min
inj. temp.: splitless, 230 °C
detector: MS (Ion Trap Manifold: 250°C; scan range m/z=45-400 at 0.6 sec/scan)
carrier gas: helium, 40 cm/sec, set at 40 °C
적합성
application for SPME
응용 분야
environmental
food and beverages
분석물
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.