기술
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
검사 파라미터
sample/matrix: 50 ppb each in 1.5 mL saturated salt water, pH 7.2
SPME fiber: polydimethylsiloxane, 100 μm (57300-U)
extraction: 20 min immersion with rapid stirring
column: 5% phenyl polysiloxane, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (Supelco equivalent, SLB-5ms, 28471-U)
oven: 60 °C (1 min) to 300 °C at 12 °C/min, hold 5 min
inj. temp.: splitless (0.75 mm I.D. liner), 270 °C
detector: MS (m/z = 45-400, 0.6sec/scan)
carrier gas: helium, 30 cm/sec
적합성
application for SPME
응용 분야
environmental
food and beverages
분석물
설명
Phorate
Disulfoton
Famphur
Methyl parathion, analytical standard
Dimethoate
Thionazin
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.