주요 문서
794-0370
HPLC Analysis of Immunoglobulins (IgM) on Q Sepharose Fast Flow
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
media: Q Sepharose Fast Flow (Q1126-100ML)
column: 30 cm × 50 mm I.D. (Q1126-100ML)
mobile phase: [A] 0.02 M monosodium phosphate, pH 6.5; [B] A + 0.5 M sodium chloride, pH 6.5
flow rate: 25 cm/hr
detector: UV, 280 nm
injection: cell culture supernatant
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Sepharose is a trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)