주요 문서
794-0036
HPLC Analysis of pBr322 DNA-Hae III Digest on TSKgel® DEAE-NPR
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: TSKgel DEAE-NPR, 3.5 cm × 4.6 mm I.D., 2.5 μm particles (with 5 mm DEAE-NPR guard column) (813075)
mobile phase: [A] 1 M sodium chloride/25 mm Tris-HCl, pH 9.0; [B] 25 mM Tris-HCl, pH 9.0
flow rate: 1 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 260 nm
injection: 20 μL of 50 μg/mL Hae III digest of pBR322 DNA
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
분석물
설명
    pBR322 Hae III Digest, lyophilized powder
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Rapid separation, quantitation, and purification of products of polymerase chain reaction by liquid chromatography
Elena D. Katz, Lawrence A. Haff, Roy Eksteen
Journal of Chromatography A, 512, 433-444 (1990)