About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6H9NaO3
CAS Number:
Molecular Weight:
158.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
analytical standard
분석
≥90.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C]([13C](O[Na])=O)=O
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.