주요 문서
713-1204
HPLC Analysis of Trypsin on TSKgel® Butyl-NPR
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: TSKgel Butyl-NPR, 3.5 cm × 4.6 mm I.D., 2.5 μm particles (814947)
mobile phase: 2 M to 0 M ammonium sulfate in 20 mM Tris-HCI buffer, pH 7.5 in 10 min
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 280 nm
injection: commercial trypsin sample
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)