Key Documents
713-0939
HPLC Analysis of Glutathione S-Transferase on TSKgel® G3000SWXL
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: TSKgel G3000SWXL, 30 cm × 7.8 mm I.D., 5 μm particles (808541)
mobile phase: 0.3M sodium chloride/0.05M sodium dihydrogen phosphate, pH 7.0
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220nm and enzyme assay
injection: 100μL crude glutathione S-transferase preparation from guinea pig liver (0.7mg)
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
분석물
설명
    Glutathione S-Transferase from equine liver, lyophilized powder, ≥25 units/mg protein
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)