Key Documents
713-0922
HPLC Analysis of Ferredoxin NADP Reductase on TSKgel® Phenyl-5PW
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: TSKgel Phenyl-5PW column, 7.5 cm × 7.5 mm I.D., 10 μm particles (807573)
mobile phase: 60 min decreasing linear gradient from 1.5M to 0M ammonium sulfate in 0.1M sodium phosphate buffer, pH7
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 3mg (crude) or 0.2mg (standard)
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
분석물
설명
    Ferredoxin-NADP+ Reductase from Spinacia oleracea (spinach)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)