주요 문서
713-0917
HPLC Analysis of Hydrolyzed β-Cyclodextrin on TSKgel® G-Oligo-PW
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: TSKgel G-Oligo-PW, 30 cm × 7.8 mm I.D., 6 μm particles (808031)
mobile phase: distilled water
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 60 °C
detector: RI
적합성
application for HPLC
응용 분야
chemicals and industrial polymers
food and beverages
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)