주요 문서
713-0622
GC Analysis of Blood Alcohols on a Packed Column (5% Carbowax® 20M on 60/80 Carbopack B)
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: 6 ft.x 2 mm I.D. glass
packing: 5% Carbowax 20M on 60/80 Carbopack B
oven: 85 °C
detector: FID
carrier gas: helium, 20 mL/min
injection: 1 μL
sample: 0.05-0.10% each analyte in water
응용 분야
forensics and toxicology
법적 정보
Carbopack is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Carbowax is a registered trademark of Union Carbide
분석물
설명
    Ethanol
    Methanol
    Acetone
    Acetaldehyde
    1-Propanol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)