주요 문서
64800-U
Glass Marking Pen
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
포장
pkg of 1
일반 설명
Writes on virtually any surface, even glass, without fading or smearing. The 0.33mm fineline marker uses a permanent oilbased black ink that is waterproof, and fade and bleed resistant.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)