제품명
Ascentis® Express Biphenyl Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3.0 mm
material
stainless steel hardware
Quality Level
Agency
suitable for USP L11
제품 라인
Ascentis®
특징
endcapped
제조업체/상표
Ascentis®
포장
1 ea of
파라미터
60 °C max. temp.
9000 psi max. pressure (600 bar)
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
2 cm × 3.0 mm
표면적
135 m2/g
불순물
<5 ppm metals
Matrix
particle platform (Fused-Core)
superficially porous particle
기질 활성군
biphenyl phase
입자 크기
2.7 μm
공극 크기
90 Å pore size
작동 pH
2-9
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
가아드 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
The bonded, densely endcapped, dimethyl-biphenyl stationary phase of Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, based on fused-core particles, provides a stable, reversed phase packing with enhanced π-π and mild steric interactions due to the two sequential phenyl groups bonded to the base silica.