주요 문서
58588AST
CHIRALPAK® CBH (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4 mm, HPLC Guard Cartridge, pk of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
CHIRALPAK® CBH HPLC Guard Column, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4 mm, pk of 2 ea
material
stainless steel column
Quality Level
제품 라인
CHIRALPAK®
포장
pk of 2 ea
제조업체/상표
CHIRALPAK®
파라미터
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
1 cm × 4 mm
기질
fully porous particle
기질 활성군
cellobiohydrolase phase
입자 크기
5 μm
작동 pH
2-8
분리 기술
chiral
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)