제품 라인
Supelclean™
Quality Level
포장
pkg of 100 g
라벨링 범위
5% C loading
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
표면적
475 m2/g
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
기질 활성군
amino bonding
aminopropyl
입자 크기
45 μm
공극 크기
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pKa
9.8
응용 분야
food and beverages
분리 기술
normal phase
일반 설명
LC-NH2 (aminopropyl) normal phase Supelclean SPE tubes may be used to extract moderately polar to polar analytes from nonaqueous samples.
법적 정보
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>464.0 °F
Flash Point (°C)
> 240 °C