주요 문서
57084
Supelco
Supelclean LC-Alumina-B SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 3 mL, pkg of 54 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
41115712
material
polypropylene tube
Quality Level
구성
bed wt., 1 g
포장
pkg of 54 ea
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
3 mL
Matrix
Alumina for Basic pH (~8.5); Brockman Act I base material
기질 활성군
Alumina phase
입자 크기
60-325 mesh
응용 분야
food and beverages
분리 기술
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)