material
(wetted material 316 stainless steel/PEEK)
설명
Port size, 10-32 CPI (standard HPLC fittngs for 1/16" tubing)
Pressure rated to 18,000 psi
용적
50 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
HyperShear Mixers incorporate a highly efficient cross-flow shearing mechanism which produces vortex shear mixing over a wide flow range. This mixing technology typically delivers between 25% to 200% better mixing efficiency compared to conventional packed bed or tortuous path mixers.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.