주요 문서
56099
Adjustable Column Endpiece (Flow Adapter)
column I.D. 10 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
특징
adjustable
제조업체/상표
Omnifit 6165
기술
LPLC: suitable
컬럼 I.D.
10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Plunger allows 80 mm of height adjustment, with a fine control that minimizes the risk of disturbance to the packed bed.
8 cm maximum adjustment.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)