material
W,W,W separators
Quality Level
Agency
NIOSH 2016 (Appendix B)
설명
Bed A: 300 mg
Bed B: 150 mg
제품 라인
ORBO™
포장
pkg of 20 ea
기술
active air sampling: suitable
유리 튜브 크기 × 길이
8 mm × 115 mm
Matrix
2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) on High Purity Silica Gel (20-40 mesh)
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
호환성
configured for high flow rates, up to 2.0L/min
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.