주요 문서
53766-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å OH5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 3 mm, HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
제품명
Ascentis® Express OH5, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 3 mm
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L86
제품 라인
Ascentis®
특징
endcapped: no
제조업체/상표
Ascentis®
포장
1 ea of
파라미터
<60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
3 cm × 3 mm
표면적
135 m2/g
불순물
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
hydroxy, penta- phase
입자 크기
2.7 μm
공극 크기
90 Å pore size
작동 pH
2-9
응용 분야
food and beverages
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Paweł Kubica et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(13), 3013-3018 (2014-03-26)
The influence of sucrose combustion products on smoking and nicotine addiction is still controversial because the presence of the sucrose may be treated as a source of aldehydes and organic acids. In e-liquids used as refills for electronic cigarettes, which