주요 문서
52219-U
Upchurch VHP (Very High Pressure) Fittings
VHP-325, for use with 1/16 inch (1.6mm) tubing, 10-32 thread, stainless steel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
material
stainless steel
설명
Long fitting wth integrated ferrule
제조업체/상표
VHP-325
포장
1 ea of
피팅
10-32 thread
호환성
for use with 1/16 inch (1.6mm) tubing
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)