52006
5-Geranyloxy-7-methoxycoumarin
analytical standard
동의어(들):
5-Geranoxy-7-methoxycoumarin, 5-[[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-7-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H24O4
CAS Number:
Molecular Weight:
328.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1OC2=CC(OC)=CC(OC/C=C(C)/CCC=C(C)C)=C2C=C1
InChI
1S/C20H24O4/c1-14(2)6-5-7-15(3)10-11-23-18-12-16(22-4)13-19-17(18)8-9-20(21)24-19/h6,8-10,12-13H,5,7,11H2,1-4H3/b15-10+
InChI key
WXUOSNJWDJOHGW-XNTDXEJSSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.