주요 문서
51285-U
MicroTee
for use with 360 μm O.D. tubing, pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
설명
includes 3, microferrules for 360 μm O.D. tubing and 3, female nuts (5/16"-24 internal threads)
포장
pkg of 1 ea
호환성
for use with 360 μm O.D. tubing
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Connects 3 capillary tubes, using MicroFingertight II fittings. Includes 3 MicroFerrules for 0.025 in. O.D. tubing, 3 female nuts.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)