주요 문서
509655
Syringes Fitted with Luer Lock Valve (509353)
volume 100 mL, 100MR-VLLMA-GT, needle size (not included)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
glass syringe
니들 크기
(not included)
특징
Pre-fitted with Luer Lock Valve
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
SGE 009770
용적
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • SGE Syringes Fitted with Luer Lock Valve, Model: 100MR-VLLMA-GT.
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Feature an interference fit between the plunger tip and the barrel, which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKUGTIN
5096554061833037737