주요 문서
508888
Supelco
Clear glass 1.2 mL crimp top vial, flat bottom, 8 x 40 mm
volume 1.2 mL, closure type, crimp top vial, clear glass vial, pkg of 125 ea
동의어(들):
Vials for Waters® 96-position carousel, 8 x 40 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
clear glass vial
특징
closure type crimp top vial
포장
pkg of 125 ea
제조업체/상표
Chromacol 1.2CWV
O.D.
8 mm
직경 × 높이
8 mm × 40 mm
용적
1.2 mL
피팅
plug for 8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Crimp top vials (Clear glass, volume 1.2 mL, flat bottom, 8 x 40 mm) provide the best seal of any vials. They also have a large opening finish (6.0 mm). They are available with and without marking spots on the vial.
법적 정보
Waters is a registered trademark of Waters
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)