주요 문서
507601
Supelco
Vial, Chromacol
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mL/ft, thread for 8-425, Chromacol 2-SV, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
clear glass vial
특징
closure type screw top vial
vial type screw top
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Chromacol 2-SV
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 4.6 mL/ft
용적
2 mL
피팅
thread for 8-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
5076014061832322773