포장
pk of 1 ea
라벨링 범위
7.5% Carbon loading
최대 온도
60 °C (pH2/60; pH7/40)
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
컬럼 길이 × I.D.
50 mm × 1.5 mm
표면적
125 m2/g
Matrix
superficially porous particle particle platform (Fused-Core®)
기질 활성군
C18 bonding, dimethyloctadecylsilane and positively charged ligand
공극 크기
2.7 μm particle size
90 Å average pore size
작동 pH 범위
2-7
분리 기술
reversed phase
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ascentis® Express PCS-C18 columns are specifically engineered to provide efficient separation of basic, acidic, or neutral compounds under low ionic strength (formic acid) mobile phase conditions. These columns contain advanced Fused-Core® particles with pores strategically sized to 90 Å for small molecule analyses. This attribute makes these columns an excellent choice for pharmaceutical method development. The unique PCS-C18 chemistry enables exceptional peak shape and enhanced loading capacity of basic compounds as compared to traditional C18 chemistries. This column also provides orthogonal selectivity to other small molecule chemistries.
분석 메모
The target analytes include basic compounds.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.