주요 문서
504599
Supelco
Supelclean LC-Ph SPE Tube
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
material
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
특징
endcapped
구성
bed wt., 100 mg
포장
pk of 108
라벨링 범위
5.5% C
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
1 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
기질 활성군
phenyl bonding
입자 크기
45 μm
공극 크기
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.