설명
Calibrated with Helium
제조업체/상표
GFM171-05
파라미터
0-200 mL/min flow rate
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This easy to use instrument can be used to measure gas flow rates for common GC gases. The 1/4” NPT fittings on both the inlet and outlet allows installation in-line to provide continuous measurements. This unit can also be used as hand-held units by attaching a short length of flexible tubing to the inlet.
- Mode: mass measurements
- Gases: air, argon/methane, carbon dioxide, helium, hydrogen, and nitrogen
- Inlet pressure: 1000 psi (69 bar) maximum; optimal operation at 20 psi (1.4 bar)
- Inlet/outlet: 1/4" compression fittings
- Accuracy: ± 1.0 % (full scale)
- Display: digital LCD, tiltable (more than 90°)
- Power: external battery, charge battery using 110 or 230 VAC charger. Note - both, the battery and power supply should be purchased separately from the flowmeter
- Input power is 12-26 VDC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.