주요 문서
502839
Stainless Steel Tubing Kits
O.D. × I.D. 1/16 in. × 0.005 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32119290
material
stainless steel
O.D. × I.D.
1/16 in. × 0.005 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ready-to-use lengths. Each kit contains ten 5 cm and ten 10 cm pieces of 1/16 in. tubing.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)