주요 문서
50140-U
Supelco
LiChrospher® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
길이 × I.D.:
12.5 cm × 4.6 mm
표면적:
350 m2/g
입자 크기:
5 μm
기질 활성군:
C8 (octyl) phase
공극 크기:
100 Å
Matrix:
octyl
fully porous particle
제품명
LiChrospher® RP-8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L7
제품 라인
LiChrospher®
특징
endcapped: no
제조업체/상표
LiChrospher®
포장
1 ea of
라벨링 범위
12.5% Carbon loading
파라미터
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
12.5 cm × 4.6 mm
표면적
350 m2/g
Matrix
octyl
fully porous particle
기질 활성군
C8 (octyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å
작동 pH
2-7.5
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)