주요 문서
43067
Supelco
cis,cis-9,12-Hexadecadienoic acid
analytical standard
동의어(들):
Palmitolinoleic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H28O2
CAS Number:
Molecular Weight:
252.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
분석
≥95.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCC)=O
InChI
1S/C16H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h4-5,7-8H,2-3,6,9-15H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
RVEKLXYYCHAMDF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)