주요 문서
43043
Supelco
Pivaloyl-L-carnitine
analytical standard
동의어(들):
(2R)-3-Carboxy-2-(2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H23NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
245.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
분석
≥95.0% (HPLC)
광학 활성
[α]/D -38.0 to -32.0°, c = 0.1 in H2O
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤10% water (calculated from elemental analysis)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[N+](C[C@H](OC(C(C)(C)C)=O)CC([O-])=O)(C)C
InChI
1S/C12H23NO4/c1-12(2,3)11(16)17-9(7-10(14)15)8-13(4,5)6/h9H,7-8H2,1-6H3/t9-/m1/s1
InChI key
YICAQFPUDACYGQ-SECBINFHSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)