추천 제품
길이 × 너비 × 높이
3.75 in. × 2.9 in. × 2.0 in.
구멍 직경 × 깊이
17 mm × 24 mm
호환성
for use with 16 mm tubes and 0.1 to 2.0 mL reaction vessels
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Useful with Supelco 0.1-2 mL reaction vessels.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.