주요 문서
29306-U
Supelco
Certified polypropylene caps with septa, pkg of 100
snap cap, PTFE/silicone septum (with slit)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE/silicone septum (with slit)
blue polypropylene cap
특징
closure type blue polypropylene snap cap
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
피팅
thread for 11 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)