주요 문서
29141-U
Supelco
Snap Seal vials, Convenience Pack, unassembled, pk of 100
volume 2 mL, clear glass vial, PTFE/rubber septum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE/rubber septum
black polypropylene cap
clear glass vial
설명
unassembled
특징
closure type black polypropylene snap cap
closure type snap seal vial
large opening, (6 mm)
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
캡 직경
11 mm
용적
2 mL
피팅
thread for 11 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
적합성
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
법적 정보
Snap Seal is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)