주요 문서
28222-U
Supelco
DSD-DNPH Tube Holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104008
NACRES:
NB.24
포장
pkg of 10 ea
기술
passive air sampling: suitable
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)