주요 문서
28033-U
Supelco
Capillary Column Nut (fits Varian®)
pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
SB.54
포장
pkg of 1 ea
일반 설명
These brass column nuts are replacements for damaged or misplaced original Varian nuts.
법적 정보
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)