주요 문서
27518
Supelco
Vials, screw top, graduated, open-top cap, preassembled
volume 7 mL, clear glass vial, thread for 15-425, O.D. × H 17 mm × 60 mm, PTFE/silicone septum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
특징
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
17 mm × 60 mm
용적
7 mL
피팅
thread for 15-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hole cap is black phenolic.
Septum is blue PTFE on white silicone.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)