주요 문서
27422
Supelco
Snap Ring polypropylene autosampler microvial
volume 0.5 mL, natural polypropylene vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, Snap Ring, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
natural polypropylene vial
설명
with molded conical insert
특징
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
용적
0.5 mL
피팅
thread for 11 mm
호환성
11 mm crimp cap or 11 mm snap top seal
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)