주요 문서
27419
Supelco
Screw Top vials, 12 × 32 mm, limited volume step vial
volume 0.25 mL, amber glass vial,
step vial, large opening with glass insert
, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
amber glass vial
lips on vial glass insert
특징
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
용적
0.25 mL
피팅
thread for 10-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Vial incorporates the unique StepVial design that precisely centers a limited volume insert in the vial neck. The interior finish of the top of the vial is recessed to allow the top of the insert to rest correctly in the vial.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)