주요 문서
27411
Supelco
Vials, screw top, polypropylene
volume 0.75 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, thread for 10-425, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
polypropylene vial
설명
conical bottom, large opening
특징
closure type screw top vial
vial type screw thread (conical bottom)
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
용적
0.75 mL
피팅
thread for 10-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)